Merck
AMBH303C45D3
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.03
Numer MDL:
Iupac Name
6-fluoro-5-iodo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4FIN2/c8-5-2-7-4(1-6(5)9)3-10-11-7/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
IFAYDNUIYXDTJH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260384-77-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)