Merck
AMBH303C4524
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.71
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14FNO2.ClH/c1-2-16-12(15)11-10-4-3-9(13)7-8(10)5-6-14-11;/h3-4,7,11,14H,2,5-6H2,1H3;1H
Klucz InChI
AOYJLIMBQWIAAP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1822454-85-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1822454-85-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)