Merck
AMBH303C44FC
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(((4-(4-amino-2-fluorophenoxy)-6-methoxyquinolin-7-yl)oxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
497.57
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(((4-(4-amino-2-fluorophenoxy)-6-methoxyquinolin-7-yl)oxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C27H32FN3O5/c1-27(2,3)36-26(32)31-11-8-17(9-12-31)16-34-25-15-21-19(14-24(25)33-4)22(7-10-30-21)35-23-6-5-18(29)13-20(23)28/h5-7,10,13-15,17H,8-9,11-12,16,29H2,1-4H3
Klucz InChI
HODLDQAFNUUMAJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/929252-65-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)