Merck
AMBH303C4496
Ambeed, Inc.
(5-Phenylthiophen-2-yl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.06
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-phenyl-2-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H9BO2S/c12-11(13)10-7-6-9(14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,12-13H
Klucz InChI
RBSMKSPHBJFXCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/306934-95-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/306934-95-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)