Merck
AMBH303C43AA
Ambeed, Inc.
4,6-Dibromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.94
Numer MDL:
Iupac Name
4,6-dibromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H3Br2N3/c9-6-1-7(10)8-5(2-11)3-12-13(8)4-6/h1,3-4H
Klucz InChI
FBKJJSFJKWOLQA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2068065-63-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)