Merck
AMBH303C4347
Ambeed, Inc.
4-Cyano-3-fluorophenyl 4-ethylbenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.28
Numer MDL:
Iupac Name
4-cyano-3-fluorophenyl 4-ethylbenzoate
Inchi Code
1S/C16H12FNO2/c1-2-11-3-5-12(6-4-11)16(19)20-14-8-7-13(10-18)15(17)9-14/h3-9H,2H2,1H3
Klucz InChI
CDXMJQJMSJCJLU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86776-50-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)