Merck
AMBH303C42FF
Ambeed, Inc.
4-Aminopyridazin-3(2H)-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.1
Numer MDL:
Iupac Name
4-amino-3(2H)-pyridazinone
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-7-4(3)8/h1-2H,(H2,5,6)(H,7,8)
Klucz InChI
VROMXVIODDASTK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55271-46-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)