Merck
AMBH303C426E
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.06
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-11-7-4-5(9)2-3-6(7)10-8(11)12/h2-4H,1H3,(H,10,12)
Klucz InChI
WQXHBMNNVRGWHF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/305790-48-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)