Merck
AMBH2D702D38
Ambeed, Inc.
4-Methylbenzoic anhydride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.29
Numer MDL:
Iupac Name
4-methylbenzoic anhydride
Inchi Code
1S/C16H14O3/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(17)19-16(18)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
BJMLLSSSTGHJJE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13222-85-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)