Merck
AMBH2D702903
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-2-methylphenylacetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(4-methoxy-2-methylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-8-7-10(12-2)4-3-9(8)5-6-11/h3-4,7H,5H2,1-2H3
Klucz InChI
IXOPCMZOHYZDMX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/262298-02-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/262298-02-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)