Merck
AMBH2D702880
Ambeed, Inc.
4-Fluoroindolin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.14
Numer MDL:
Iupac Name
4-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c9-6-2-1-3-7-5(6)4-8(11)10-7/h1-4,10-11H
Klucz InChI
SHIXDMKYVDHOFC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138343-94-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)