Merck
AMBH2D702783
Ambeed, Inc.
4-Bromo-7-methylindole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.07
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-7-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-6-2-3-8(10)7-4-5-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
Klucz InChI
FEMJIOSKNKIMBM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936092-87-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)