Merck
AMBH2D702772
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,5-dichloropyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.89
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-3,5-dichloropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrCl2N/c6-5-3(7)1-9-2-4(5)8/h1-2H
Klucz InChI
LOKLQBZBVPYAQO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/343781-45-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)