Merck
AMBH2D7026D8
Ambeed, Inc.
4-Amino-N'-hydroxy-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-amino-N'-hydroxy-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide
Inchi Code
1S/C3H5N5O2/c4-2(6-9)1-3(5)8-10-7-1/h2H,4H2,(H2,5,8)
Klucz InChI
FDICEFXKSMHRHD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13490-32-9.html
Piktogramy
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/13490-32-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)