Merck
AMBH2D701CF2
Ambeed, Inc.
2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.2
Numer MDL:
Iupac Name
2-ethyl-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-7-8(10(11)12)5-4-6-9(7)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
RXCOEMMGBRUEEG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57598-51-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)