Merck
AMBH2D701CCD
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.12
Numer MDL:
Iupac Name
3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)5-1-4(7(13)14)2-6(12)3-5/h1-3,12H,(H,13,14)
Klucz InChI
BJUOAPFXYPEEMK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/328-69-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)