Merck
AMBH2D701B57
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-iodopyridin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.91
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-bromo-5-iodo-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrIN2/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,(H2,8,9)
Klucz InChI
OYZOHRSCEASBER-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/697300-73-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)