Merck
AMBH2D701A8F
Ambeed, Inc.
6,7-Dimethoxy-1H-quinazolin-4-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.2
Numer MDL:
Iupac Name
6,7-dimethoxy-4(1H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)11-5-12-10(6)13/h3-5H,1-2H3,(H,11,12,13)
Klucz InChI
DMSRMHGCZUXCMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13794-72-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)