Merck
AMBH2D701A51
Ambeed, Inc.
3-Amino-4-(methylamino)benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.18
Numer MDL:
Iupac Name
3-amino-4-(methylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-4,11H,10H2,1H3
Klucz InChI
ZZVVQSAUJWSQBV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64910-46-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)