Merck
AMBH2D701056
Ambeed, Inc.
(6-Bromobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.06
Numer MDL:
Iupac Name
(6-bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c9-6-2-8-7(11-4-12-8)1-5(6)3-10/h1-2H,3-4,10H2
Klucz InChI
NNUIXLSPFGFNDE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67496-29-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)