Merck
AMBH2D700FA7
Ambeed, Inc.
11-Methyldodecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.74
Numer MDL:
Iupac Name
11-methyldodecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C30H52O3/c1-23(2)17-15-13-11-9-10-12-14-16-20-33-27(31)19-18-24-21-25(29(3,4)5)28(32)26(22-24)30(6,7)8/h21-23,32H,9-20H2,1-8H3
Klucz InChI
OLGBEZPVDGIRFI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2206682-87-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)