Merck
AMBH2D700DE1
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-methylpyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.56
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-methylpyrazine
Inchi Code
1S/C5H5ClN2/c1-4-2-8-5(6)3-7-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
XSDAJECCWPYVGW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59303-10-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)