Merck
AMBH2D7009B4
Ambeed, Inc.
Isoquinoline-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.67
Numer MDL:
Iupac Name
5-isoquinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H
Klucz InChI
WHIDHHUCCTYJKA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84468-15-5.html
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)