Merck
AMBH2D700951
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-ethoxypyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.05
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-ethoxypyridine
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c1-2-10-6-3-4-7(8)9-5-6/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
RXVSMILQHDQEDM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42834-01-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)