Merck
AMBH2D70092E
Ambeed, Inc.
6-Bromo-5-nitroisoquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.05
Numer MDL:
Iupac Name
6-bromo-5-nitroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-2-1-6-5-11-4-3-7(6)9(8)12(13)14/h1-5H
Klucz InChI
COTVYJVDXKFNRB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850197-72-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)