Merck
AMBH2D700916
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-chlorophenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.45
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-bromo-3-chlorophenol
Inchi Code
1S/C6H4BrClO/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H
Klucz InChI
SJFAAIBDKRBLMN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/855836-62-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)