Merck
AMBH2D700905
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(4-(dimethylamino)phenyl)ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.12
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-12(2)9-5-3-8(4-6-9)10(13)7-11/h3-6H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
YWNKTZFJKMGVRP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37904-72-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)