Merck
AMBH2D700716
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-ethoxypyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.16
Numer MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-10-6-5(7)8-3-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,8)
Klucz InChI
ZULCYKWRRGZJJR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89464-86-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)