Merck
AMBH2D7004E3
Ambeed, Inc.
N-(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-(2-fluoro-4-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c1-6-3-4-9(8(10)5-6)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
WHXUSWHUWNRNHT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/326-67-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)