Merck
AMBH2D6FF768
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.96
Numer MDL:
Iupac Name
3-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c1-15-7-3-5(8(10,11)12)2-6(4-7)9(13)14/h2-4,13-14H,1H3
Klucz InChI
GKEMDZIGTOAZRK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871332-97-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)