Merck
AMBH2D6FF565
Ambeed, Inc.
2-(Dibenzylamino)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.32
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(dibenzylamino)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO2/c18-16(19)13-17(11-14-7-3-1-4-8-14)12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2,(H,18,19)
Klucz InChI
QDWVRVNMKUFQJL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17360-47-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)