Merck
AMBH2D6FF27C
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2-phenoxybenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.11
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-iodo-2-phenoxybenzene
Inchi Code
1S/C12H9IO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Klucz InChI
AOZLGVLVAJRLPS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34883-46-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)