Merck
AMBH2D6FF098
Ambeed, Inc.
Ethyl imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-9(13)7-5-11-8-6-10-3-4-12(7)8/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
SQLWTMXBSLVISZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1286754-14-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)