Merck
AMBH2D6FF067
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzo[d]thiazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.63
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-1,3-benzothiazol-6-yl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C8H3ClF3NOS/c9-7-13-5-2-1-4(3-6(5)15-7)14-8(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
PPGSYGPSOLZOOU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133840-96-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)