Merck
AMBH2D6FF013
Ambeed, Inc.
1,5-Dibromo-2,6-dimethylnaphthalene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.02
Numer MDL:
Iupac Name
1,5-dibromo-2,6-dimethylnaphthalene
Inchi Code
1S/C12H10Br2/c1-7-3-5-10-9(11(7)13)6-4-8(2)12(10)14/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
CJCKXYUJTNKMQF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20027-95-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)