Merck
AMBH2D6FEFF1
Ambeed, Inc.
1,2-Thiazinane 1,1-dioxide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.19
Numer MDL:
Iupac Name
1,2-thiazinane 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C4H9NO2S/c6-8(7)4-2-1-3-5-8/h5H,1-4H2
Klucz InChI
DNGMYXZLJGHHOM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37441-50-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)