Merck
AMBH2D6FE1C7
Ambeed, Inc.
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.15
Numer MDL:
Iupac Name
4-octylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H23BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)15(16)17/h9-12,16-17H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
HUKDAABRKOWPNA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133997-05-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)