Merck
AMBH2D6FDF3D
Ambeed, Inc.
2-(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.14
Numer MDL:
Iupac Name
[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-1-2-6(12-4-5)3-7(13)14/h1-2,4H,3H2,(H,13,14)
Klucz InChI
SWGQZRJBHQWQTL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,under -40C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/785762-99-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/785762-99-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)