Merck
AMBH2D6FDF2A
Ambeed, Inc.
5-Amino-1H-pyrazole-3-acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(5-amino-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H7N3O2/c6-4-1-3(7-8-4)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,9,10)(H3,6,7,8)
Klucz InChI
WROZCSTUPGWSLS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174891-10-2.html
Synonym
2-(3-Amino-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)