Merck
AMBH2D6FDE38
Ambeed, Inc.
2-(2-Isopropyloxazolidin-3-yl)ethanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(2-isopropyloxazolidin-3-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-7(2)8-9(3-5-10)4-6-11-8/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
DZARITHRMKPIQB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28770-01-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)