Merck
AMBH2D6FDA38
Ambeed, Inc.
5,6-Dibromopyridin-3-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.91
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5,6-dibromo-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2/c6-4-1-3(8)2-9-5(4)7/h1-2H,8H2
Klucz InChI
NAAJNKAJCAUMJS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53242-19-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)