Merck
AMBH2D6FD740
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-(methylamino)propyl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.27
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(methylamino)propylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H20N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-6-10-4/h10H,5-7H2,1-4H3,(H,11,12)
Klucz InChI
YIMSPDZAVBIXRT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/442514-22-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)