Merck
AMBH2D6FCA66
Ambeed, Inc.
Oxetane-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-oxetanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H6O3/c5-4(6)3-1-2-7-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
Klucz InChI
ZKCXAZCRQJSFTQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/864373-47-7.html
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/864373-47-7.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)