Merck
AMBH2D6FCA15
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.64
Numer MDL:
Iupac Name
5-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FN.ClH/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9;/h1-3,11H,4-6H2;1H
Klucz InChI
PMDNGEMGKNMLCE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/799274-07-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/799274-07-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)