Merck
AMBH2D6FCA11
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2-methylpyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.12
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-fluoro-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6FN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
LXAHHHIGZXPRKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31181-53-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)