Merck
AMBH2D6FC7D3
Ambeed, Inc.
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
Numer MDL:
Iupac Name
1-isopropyl-1H-benzimidazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C10H13N3/c1-7(2)13-9-6-4-3-5-8(9)12-10(13)11/h3-7H,1-2H3,(H2,11,12)
Klucz InChI
UDJSHISPNDRJNE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90871-47-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)