Merck
AMBH2D6FBFB7
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.56
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H3ClFN3/c7-6-5-4(10-2-11-5)3(8)1-9-6/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
DULUTDRRRDVDRY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/405230-97-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)