Merck
AMBH2D6FBECD
Ambeed, Inc.
2-Iodo-4-methylbenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.05
Numer MDL:
Iupac Name
2-iodo-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
WNVUYAMRIXEZAT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1829-21-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)