Merck
AMBH2D6FBD54
Ambeed, Inc.
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.64
Numer MDL:
Iupac Name
6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FNO.ClH/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9;/h1-2,5,8H,3-4,11H2;1H
Klucz InChI
VHMBQKMHABXVJN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191609-45-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)