Merck
AMBH2D6FBBF3
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2,4-dichloro-3-methylbenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.93
Numer MDL:
Iupac Name
1-bromo-2,4-dichloro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrCl2/c1-4-6(9)3-2-5(8)7(4)10/h2-3H,1H3
Klucz InChI
DGAYFCFQKDUHQN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127049-87-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)